Stampa…
Methyl-2-iodobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13204.09 A13204.18
A13204.09EA 26.1 EUR
A13204.09 A13204.18
Methyl-2-iodobenzoate ≥98%
Methyl-2-iodobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 610-97-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6040 Boiling Point: 274° Beilstein Reference: 2206859 MDL No.: MFCD00016351
Formula: C₈H₇IO₂
Punto di ebollizione: 274 °C
Densità: 1,730
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016351
CAS Number: 610-97-9
EINECS: 210-243-6