Stampa…
Methyl-2-iodobenzoate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
249830250 249831000
ACRO249830250EA 67.3 EUR
ACRO249830250 ACRO249831000
Methyl-2-iodobenzoate 99+%
Methyl-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₇IO₂
Punto di ebollizione: 272…274 °C (760 mmHg)
Densità: 1,73 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016351
CAS Number: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %