Ethyl 2-iodobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 1829-28-3
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.08
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 163-165°/23mm
MDL No.: MFCD00051796
Formula:
C₉H₉IO₂ Punto di ebollizione: 163…165 °C (23 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051796 CAS Number: 1829-28-3 |