Stampa…
4-Iodobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Iodobenzoyl chloride
412390250 412390050
ACRO412390250EA 172 EUR
ACRO412390250 ACRO412390050
4-Iodobenzoyl chloride 98%
4-Iodobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClIO
Peso molecolare: 266,47 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (0,7 mmHg)
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001058
CAS Number: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)