Pentafluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 832-53-1
Molecular Formula: C6ClF5O2S
Formula Weight: 266.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 2142325
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007427
Formula:
C₆ClF₅O₂S Peso molecolare: 266,58 g/mol Punto di ebollizione: 210…211 °C Densità: 1,796 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007427 CAS Number: 832-53-1 EINECS: 212-620-0 UN: 3265 ADR: 8,II |