Stampa…
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
147110250 AC14711.1 AC14711.10 AC14711.50 147110050
ACRO147110250EA 218 EUR
ACRO147110250 MAYBAC14711.1 MAYBAC14711.10 MAYBAC14711.50 ACRO147110050
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆ClF₅O₂S
Punto di ebollizione: 211 °C (760 mmHg)
Densità: 1,796 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007427
CAS Number: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %