Stampa…
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
119350250 119351000
ACRO119350250EA 49.7 EUR
ACRO119350250 ACRO119351000
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Punto di ebollizione: 95…96 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 29…34 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007438
CAS Number: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %