3-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 701-27-9
Molecular Formula: C6H4ClFO2S
Formula Weight: 194.61
Flash Point:
Formula:
C₆H₄ClFO₂S Punto di ebollizione: 231…232 °C Punto di fusione: 7 °C Densità: 1,463 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042286 CAS Number: 701-27-9 UN: 3265 ADR: 8,II |