3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 145758-05-0
Molecular Formula: C6H3ClF2O2S
Formula Weight: 212.60
Refractive Index: 1.5140
Boiling Point: 105°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00153120
Formula:
C₆H₃ClF₂O₂S Punto di ebollizione: 105 °C (15 mmHg) Densità: 1,586 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153120 CAS Number: 145758-05-0 UN: 3265 ADR: 8,II |