Stampa…
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14181.03 A14181.06 A14181.14
A14181.03EA 26.9 EUR
A14181.03 A14181.06 A14181.14
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-21-7 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 27-32° Boiling Point: 246-247° Beilstein Reference: 2093979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042285
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Peso molecolare: 194,61 g/mol
Punto di ebollizione: 246…247 °C
Punto di fusione: 27…32 °C
Densità: 1,470
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042285
CAS Number: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II