Stampa…
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
375780010 375780050
ACRO375780010EA 27.6 EUR
ACRO375780010 ACRO375780050
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Punto di ebollizione: 140…142 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042285
CAS Number: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)