2,6-Difluorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 60230-36-6
Molecular Formula: C6H3ClF2O2S
Formula Weight: 212.60
Flash Point:
Formula:
C₆H₃ClF₂O₂S Punto di ebollizione: 127…130 °C (6,5 mmHg) Densità: 1,568 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085004 CAS Number: 60230-36-6 UN: 3265 ADR: 8,II |