Stampa…
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
357490010 357490050 357490250
ACRO357490010EA 20.6 EUR
ACRO357490010 ACRO357490050 ACRO357490250
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClF₂O₂S
Peso molecolare: 212,6 g/mol
Punto di ebollizione: 101…102 °C (1 mmHg)
Densità: 1,581 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042481
CAS Number: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)