2-Chlor-4-fluorothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 175277-99-3
Molecular Formula: C6H4ClFS
Formula Weight: 162.61
Refractive Index: 1.5670
Boiling Point: 86-88°/15mm
MDL No.: MFCD00052936
Formula:
C₆H₄ClFS Punto di ebollizione: 86…88 °C (15 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052936 CAS Number: 175277-99-3 |