Stampa…
1-Fluoro-4-phenoxybenzene 99%, in astine
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B21380.06 B21380.14 B21380.22
B21380.06EA 35.2 EUR
B21380.06 B21380.14 B21380.22
1-Fluoro-4-phenoxybenzene 99%, in astine
1-Fluoro-4-phenoxybenzene
Purity: 99% CAS No.: 330-84-7 Molecular Formula: C12H9FO Formula Weight: 188.20 Refractive Index: 1.5570
Formula: C₁₂H₉FO
Peso molecolare: 188,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055239
CAS Number: 330-84-7
EINECS: 206-357-0