1,3-Dimethoxy-5-fluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
B24810.06
B24810.14
B24810.22
B24810.06EA
50.2
EUR
B24810.06
B24810.14
B24810.22
1,3-Dimethoxy-5-fluorobenzene ≥98%
1,3-Dimethoxy-5-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 52189-63-6
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.16
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5025
Boiling Point: 86-88°/7mm
MDL No.: MFCD00012445
Formula:
C₈H₉FO₂ Peso molecolare: 156,16 g/mol Punto di ebollizione: 86…88 °C (7 mmHg) Densità: 1,170 Flash Pt: 91 °C (196 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012445 CAS Number: 52189-63-6 |