Stampa…
4-Fluoroveratrole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
A17936.06 A17936.14
A17936.06EA 43.9 EUR
A17936.06 A17936.14
4-Fluoroveratrole ≥98%
4-Fluoroveratrole
Purity: 98% CAS No.: 398-62-9 Molecular Formula: C8H9FO2 Formula Weight: 156.16 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 120-123°/45mm Beilstein Reference: 2441600 MDL No.: MFCD00012201
Formula: C₈H₉FO₂
Peso molecolare: 156,16 g/mol
Punto di ebollizione: 120…123 °C (45 mmHg)
Densità: 1,171
Flash Pt: 91 °C (195 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012201
CAS Number: 398-62-9