4-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
Purity: 95%
CAS No.: 169685-29-4
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 64-66°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052312
Formula:
C₇H₅F₃OS Peso molecolare: 194,18 g/mol Punto di ebollizione: 64…66 °C (15 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052312 CAS Number: 169685-29-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |