2-(Trifluoromethoxy)thiophenol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
Purity: 99%
CAS No.: 175278-01-0
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4768
Boiling Point: 53-55°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052320
Formula:
C₇H₅F₃OS Peso molecolare: 194,18 g/mol Punto di ebollizione: 53…55 °C (15 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052320 CAS Number: 175278-01-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |