3-(Trifluoromethoxy)phenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
Purity: 98%
CAS No.: 827-99-6
Molecular Formula: C7H5F3O2
Formula Weight: 178.11
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 68-69°/12mm
Beilstein Reference: 1868036
MDL No.: MFCD00040987
Formula:
C₇H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 68…69 °C (12 mmHg) Densità: 1,379 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040987 CAS Number: 827-99-6 |