Stampa…
2,4-Difluoroanisole ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-methoxybenzene
D1849-10G D1849-25G
TCIAD1849-10GEA 46 EUR
TCIAD1849-10G TCIAD1849-25G
2,4-Difluoroanisole ≥99.0% (by GC)
2,4-Difluoroanisole
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,12 g/mol
Punto di ebollizione: 53°C
Densità: 1,2513 g/cm³ (20.7 °C)
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00010731
CAS Number: 452-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73112d9e07e5fd15fb49a73b1cdb9e4b64bb53ce&vid=65d26373585cfefaa944daa1a7e1eac6605c2539&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %