Stampa…
2-Ammino-4-fluorofenolo 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
H26165.03 H26165.06
H26165.03EA 51.6 EUR
H26165.03 H26165.06
2-Ammino-4-fluorofenolo 97%
2-Ammino-4-fluorofenolo
Purity: 97% CAS No.: 399-97-3 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00077451
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,12 g/mol
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077451
CAS Number: 399-97-3
EINECS: None