Stampa…
4-Ammino-3-fluorofenolo 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
H26084.MD H26084.03
H26084.MDEA 69.7 EUR
H26084.MD H26084.03
4-Ammino-3-fluorofenolo 96%
4-Ammino-3-fluorofenolo
Purity: 96% CAS No.: 399-95-1 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Melting Point: 137-140° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00077452
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,12 g/mol
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077452
CAS Number: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
UN: 3077
ADR: 9,III