Stampa…
4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B20349.09 B20349.88
B20349.09EA 202 EUR
B20349.09 B20349.88
4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Purity: 97% CAS No.: 22236-10-8 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5052 Odour: Characteristic Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 2804462 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00085005
Formula: C₇H₇F₂NO
Peso molecolare: 159,14 g/mol
Punto di ebollizione: 231 °C
Densità: 1,286
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085005
CAS Number: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III