3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Trifluoromethoxyaniline
Purity: 98%
CAS No.: 1535-73-5
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Characteristic
Boiling Point: 72-75°/8mm
Beilstein Reference: 776921
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041511
Formula:
C₇H₆F₃NO Punto di ebollizione: 72…75 °C (8 mmHg) Densità: 1,325 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041511 CAS Number: 1535-73-5 EINECS: 216-256-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |