3-Fluorophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 404-72-8
Molecular Formula: C7H4FNS
Formula Weight: 153.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.6200
Odour: Pungent
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 2081172
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004804
Formula:
C₇H₄FNS Peso molecolare: 153,18 g/mol Punto di ebollizione: 227 °C Densità: 1,270 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004804 CAS Number: 404-72-8 EINECS: 206-967-7 UN: 2922 ADR: 8,III |