2,4-Difluorophenyl isothiocyanate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 141106-52-7
Molecular Formula: C7H3F2NS
Formula Weight: 171.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 98-99°/30mm
Beilstein Reference: 6919744
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041044
Formula:
C₇H₃F₂NS Punto di ebollizione: 98…99 °C (30 mmHg) Densità: 1,349 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041044 CAS Number: 141106-52-7 EINECS: 624-035-1 ADR: , |