Stampa…
4-Fluorophenyl isocyanate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
119600050 119600250
ACRO119600050EA 49.3 EUR
ACRO119600050 ACRO119600250
4-Fluorophenyl isocyanate 99%
4-Fluorophenyl isocyanate
Formula: C₇H₄FNO
Punto di ebollizione: 42…47 °C (1 mmHg)
Densità: 1,206 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002023
CAS Number: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %