3-Fluorophenyl isocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-3-isocyanatobenzene
Purity: 97+%
CAS No.: 404-71-7
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.5141
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 56-58°/14mm
Beilstein Reference: 774879
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002015
Formula:
C₇H₄FNO Peso molecolare: 137,11 g/mol Punto di ebollizione: 56…58 °C (14 mmHg) Densità: 1,207 Flash Pt: 41 °C (105 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002015 CAS Number: 404-71-7 EINECS: 206-966-1 UN: 3080 ADR: 6.1,II |