1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 103962-05-6
Molecular Formula: C7H4F3IO
Formula Weight: 288.01
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5033
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 6193794
MDL No.: MFCD00042411
Formula:
C₇H₄F₃IO Punto di ebollizione: 72…74 °C (15 mmHg) Densità: 1,909 Flash Pt: 77 °C (170 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042411 CAS Number: 103962-05-6 |