2-Fluoro-5-iodobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 124700-41-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 162-165°
MDL No.: MFCD03094517
Formula:
C₇H₄FIO₂ Punto di fusione: 162…165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094517 CAS Number: 124700-41-0 |