Stampa…
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19975.03 A19975.06
A19975.03EA 52 EUR
A19975.03 A19975.06
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 946-65-6 Molecular Formula: C8H5F3O2S Formula Weight: 222.18 Melting Point: 71-74° MDL No.: MFCD00236337
Formula: C₈H₅F₃O₂S
Peso molecolare: 222.19 g/mol
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236337
CAS Number: 946-65-6