4-Fluorosalicylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 345-29-9
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 2209124
Formula:
C₇H₅FO₃ Punto di fusione: 186…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153168 CAS Number: 345-29-9 EINECS: 206-459-5 |