5-Fluorosalicylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 345-16-4
Molecular Formula: C7H5FO3
Formula Weight: 156.11
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2209120
Formula:
C₇H₅FO₃ Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 178…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002456 CAS Number: 345-16-4 EINECS: 206-455-3 |