4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H26179.03
H26179.06
H26179.03EA
51.7
EUR
H26179.03
H26179.06
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 395-82-4
Molecular Formula: C8H7FO3
Formula Weight: 170.14
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD00673010
Formula:
C₈H₇FO₃ Punto di fusione: 134…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00673010 CAS Number: 395-82-4 |