2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 178974-97-5
Molecular Formula: C8H6F2O3
Formula Weight: 188.13
Melting Point: 193-195°
MDL No.: MFCD02258905
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Punto di fusione: 193…195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02258905 CAS Number: 178974-97-5 |