Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26830.03 H26830.09
H26830.03EA 63.8 EUR
H26830.03 H26830.09
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid ≥97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 773873-26-0 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD04116018
Formula: C₈H₆F₂O₃
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116018
CAS Number: 773873-26-0
EINECS: None