Stampa…
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26168.03 H26168.06
H26168.03EA 46.1 EUR
H26168.03 H26168.06
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 403-21-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 173-176° MDL No.: MFCD01862092
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 173…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862092
CAS Number: 403-21-4