Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22100.06 B22100.14
B22100.06EA 64.8 EUR
B22100.06 B22100.14
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 7304-32-7 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 1912835
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134238
CAS Number: 7304-32-7