Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T1640-1G T1640-5G
TCIAT1640-1GEA 33 EUR
TCIAT1640-1G TCIAT1640-5G
3,4,5-Trifluorobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₃O₂
Peso molecolare: 176,09 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 97…99 °C
MDL Number: MFCD00074962
CAS Number: 121602-93-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb9822f59851c998126df6d00131ba185407823&vid=7ebee7c74be86d29f99ba00875e063f405a2f8c4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity