Methyl-4-nitrobenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 619-50-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1912198
Formula:
C₈H₇NO₄ Punto di fusione: 95…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007350 CAS Number: 619-50-1 EINECS: 210-599-2 |