Stampa…
Methyl-4-fluorobenzoate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
B21504.06 B21504.14 B21504.22
B21504.06EA 35.5 EUR
B21504.06 B21504.14 B21504.22
Methyl-4-fluorobenzoate ≥97%
Methyl-4-fluorobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 403-33-8 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Aromatic Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 2085925 MDL No.: MFCD00017959
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 195…197 °C
Densità: 1,192
Flash Pt: 77 °C (170 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017959
CAS Number: 403-33-8
EINECS: 206-956-7