Ethyl-4-fluorobenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 451-46-7
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Recognizable
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 209-210°
Beilstein Reference: 1866794
Merck Reference: 14,4171
MDL No.: MFCD00000351
Formula:
C₉H₉FO₂ Punto di ebollizione: 209…210 °C Punto di fusione: 25…27 °C Densità: 1,146 Flash Pt: 81 °C (177 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000351 CAS Number: 451-46-7 EINECS: 207-194-8 Merck Index: 14,4171 |