Stampa…
Ethyl-4-fluorobenzoate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-fluorobenzoate
146800050 146800250 146801000
ACRO146800050EA 27.4 EUR
ACRO146800050 ACRO146800250 ACRO146801000
Ethyl-4-fluorobenzoate 99%
Ethyl-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 25…27 °C
Densità: 1,14 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000351
CAS Number: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %