Methyl-3-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl 3-Nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid methyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 618-95-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 279°
MDL No.: MFCD00007250
Formula:
C₈H₇NO₄ Punto di ebollizione: 279 °C Punto di fusione: 77…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007250 CAS Number: 618-95-1 EINECS: 210-573-0 |