Ethyl-3-fluorobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl 3-fluorobenzoate, 3-Fluorobenzoic acid ethyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 451-02-5
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4850
Odour: Recognizable
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 2045876
MDL No.: MFCD00000336
Formula:
C₉H₉FO₂ Punto di ebollizione: 208 °C Densità: 1,136 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000336 CAS Number: 451-02-5 EINECS: 207-191-1 |