Stampa…
Methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid emthyl ester
B23009.14 B23009.22
B23009.14EA 74.5 EUR
B23009.14 B23009.22
Methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 606-27-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -13° Boiling Point: 275° Beilstein Reference: 2050101 MDL No.: MFCD00007136
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di ebollizione: 275 °C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,285
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007136
CAS Number: 606-27-9
EINECS: 210-111-8