Methyl-2-fluorobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 394-35-4
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Aromatic
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 1862493
MDL No.: MFCD00017913
Formula:
C₈H₇FO₂ Punto di ebollizione: 109…110 °C (35 mmHg) Densità: 1,210 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017913 CAS Number: 394-35-4 EINECS: 206-894-0 |