Stampa…
2-Fluorobenzhydrazide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluorobenzohydrazide, 2-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 2-Fluorobenzoic hydrazide, 2-Fluorobenzoic acid hydrazide
B24921.09 B24921.18 B24921.30
B24921.09EA 36.8 EUR
B24921.09 B24921.18 B24921.30
2-Fluorobenzhydrazide ≥98%
2-Fluorobenzhydrazide
Purity: 98% CAS No.: 446-24-2 Molecular Formula: C7H7FN2O Formula Weight: 154.14 Melting Point: 72-74° MDL No.: MFCD00025112
Formula: C₇H₇FN₂O
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025112
CAS Number: 446-24-2