Stampa…
4-Fluorobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L06831.14 L06831.06 L06831.22
L06831.14EA 93.4 EUR
L06831.14 L06831.06 L06831.22
4-Fluorobenzamide ≥98%
4-Fluorobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 824-75-9 Molecular Formula: C7H6FNO Formula Weight: 139.13 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1859744
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139.13 g/mol
Punto di ebollizione: 287
Punto di fusione: 154…157 °C
Densità: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007992
CAS Number: 824-75-9
EINECS: 212-535-9